3-Vinylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8894-1G OR8894-5G OR8894-10G
APOSOR8894-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR8894-1G APOSOR8894-5G APOSOR8894-10G
3-Vinylpyridine
3-Vinylpyridine
Formule: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/10mmHg
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02178019
Numéro CAS: 1121-55-7
ONU: 3073
ADR: 6.1+3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité