4-Amino-3-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-picoline, 3-Methyl-4-pyridylamine, 3-Methylpyridin-4-amine
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-méthylpyridine
4-Amino-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01704431
Numéro CAS: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité