2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
OR8899-250G
APOSOR8899-250GEA 698 EUR InStock
APOSOR8899-250G
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point d'ébullition: 108…111 °C/10mmHg
Densité: 1.102 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039715
Numéro CAS: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité