Méthoxyhydroquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxyhydroquinone
OR8900-1G OR8900-5G OR8900-10G
APOSOR8900-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8900-1G APOSOR8900-5G APOSOR8900-10G
Méthoxyhydroquinone
Méthoxyhydroquinone
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013971
Numéro CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité