5-Bromoisoquinoleine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinoleine 98%
5-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646405
Numéro CAS: 34784-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité