5-Isoquinolinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 60…62 °C/11mmHg
Point de fusion: 275…281 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788744
Numéro CAS: 27810-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité