3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C4H5N3O2
MW: 127,10 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037864
Numéro CAS: 5334-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité