Methyl-4-aminosalicylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8934-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR8934-25G APOSOR8934-100G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,18 g/mol
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00088091
Numéro CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité