2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR8940-25GEA 219 EUR InStock
APOSOR8940-25G APOSOR8940-5G APOSOR8940-1G
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052341
Numéro CAS: 69360-26-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité