1,2-Diiodobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8941-100G OR8941-25G OR8941-5G
APOSOR8941-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR8941-100G APOSOR8941-25G APOSOR8941-5G
1,2-Diiodobenzène 99%
1,2-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C/15mmHg
Point de fusion: 23.3…23.7 °C
Densité: 2.524 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001038
Numéro CAS: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité