2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Triazine-2-ylamine1,3,5-Triazine-2-amine
APOSOR8949-5GEA 248 EUR InStock
APOSOR8949-5G APOSOR8949-1G
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formule: C₃H₄N₄
Point de fusion: 219…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023179
Numéro CAS: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité