Acide 8-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8958-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR8958-1G APOSOR8958-10G APOSOR8958-5G
Acide 8-quinoléinecarboxylique
Acide 8-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 183…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047619
Numéro CAS: 86-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité