5-Oxo-D-proline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8966-500GEA 198 EUR InStock
APOSOR8966-500G APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G
5-Oxo-D-proline
5-Oxo-D-proline
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066212
Numéro CAS: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité