(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8970-1G OR8970-5G
APOSOR8970-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR8970-1G APOSOR8970-5G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Densité: 1.043 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792499
Numéro CAS: 37675-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité