4-Piperidineethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
OR8972-1G OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8972-1G APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006008
Numéro CAS: 622-26-4
EINECS: 210-727-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité