2,3-Dibromo-5-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dibromo-5-methylpyridine
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picoline
2,3-Dibromo-5-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 270.8 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112574
Numéro CAS: 29232-39-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité