Acide 3-bromopropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR8993-500GEA 215 EUR InStock
APOSOR8993-500G APOSOR8993-100G
Acide 3-bromopropionique 98%
Acide 3-bromopropionique
Formule: BrH₂CCH₂COOH
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002763
Numéro CAS: 590-92-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité