2-Chloropyridine-5-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 202 EUR InStock
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chloropyridine-5-ol 98%
2-Chloropyridine-5-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234050
Numéro CAS: 41288-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité