Chlorure de 4-isopropylbenzènesulfonyle, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Methylethyl)benzolsulphonsäurechlorid, 4-Isopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR9000-100G OR9000-25G OR9000-5G
APOSOR9000-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR9000-100G APOSOR9000-25G APOSOR9000-5G
Chlorure de 4-isopropylbenzènesulfonyle, grade Technique
Chlorure de 4-isopropylbenzènesulfonyle
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C/5mmHg
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041510
Numéro CAS: 54997-90-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité