3-(Triméthylsilyl)-2-propyne-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
OR900149-100G
APOSOR900149-100GEA 169 EUR InStock
APOSOR900149-100G
3-(Triméthylsilyl)-2-propyne-1-ol 98%
3-(Triméthylsilyl)-2-propyne-1-ol
Formule: C₆H₁₂OSi
MW: 128,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002913
Numéro CAS: 5272-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité