6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900156-100G OR900156-25G
APOSOR900156-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR900156-100G APOSOR900156-25G
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde 98%
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081152
Numéro CAS: 3453-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité