4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900312-25G
APOSOR900312-25GEA 266 EUR InStock
APOSOR900312-25G
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11135501
Numéro CAS: 1019607-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité