N-Boc-ethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR900318-5GEA 270 EUR InStock
APOSOR900318-5G APOSOR900318-10G APOSOR900318-1G
N-Boc-ethylamine 98%
N-Boc-ethylamine
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923020
Numéro CAS: 38267-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité