4-Éthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile
OR900340-100G
APOSOR900340-100GEA 186 EUR InStock
APOSOR900340-100G
4-Éthoxybenzonitrile 98%
4-Éthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001819
Numéro CAS: 25117-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité