4-Butoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR900343-5GEA 118 EUR InStock
APOSOR900343-5G APOSOR900343-25G APOSOR900343-100G
4-Butoxybenzonitrile 98%
4-Butoxybenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043482
Numéro CAS: 5203-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité