Alcool 4-chloro-2-méthylbenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900545-10G OR900545-1G OR900545-5G
APOSOR900545-10GEA 495 EUR InStock
APOSOR900545-10G APOSOR900545-1G APOSOR900545-5G
Alcool 4-chloro-2-méthylbenzylique 98%
Alcool 4-chloro-2-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201140
Numéro CAS: 129716-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité