Acide 1,4-phénylenediacetique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR900642-100GEA 302 EUR InStock
APOSOR900642-100G APOSOR900642-25G APOSOR900642-10G
Acide 1,4-phénylenediacetique 97%
Acide 1,4-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004354
Numéro CAS: 7325-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité