3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900665-10G OR900665-1G OR900665-5G
APOSOR900665-10GEA 1010 EUR InStock
APOSOR900665-10G APOSOR900665-1G APOSOR900665-5G
3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
3-Chloro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 18093-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité