4-Methoxy-m-toluidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-3-methylphenylamine, 4-Methoxy-3-methylaniline
OR900687-25G
APOSOR900687-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR900687-25G
4-Methoxy-m-toluidine 95%
4-Methoxy-m-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779234
Numéro CAS: 136-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité