Acide (4-tolyloxy)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900698-100G OR900698-25G
APOSOR900698-100GEA 345 EUR InStock
APOSOR900698-100G APOSOR900698-25G
Acide (4-tolyloxy)acétique 98%
Acide (4-tolyloxy)acétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014365
Numéro CAS: 940-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité