Propoxybenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900706-1G OR900706-5G
APOSOR900706-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR900706-1G APOSOR900706-5G
Propoxybenzene 98%
Propoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039935
Numéro CAS: 622-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité