Acide (2-tolyloxy)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(o-Tolyloxy)acetic acid, (2-Methylphenoxy)acetic acid
OR900710-100G OR900710-25G
APOSOR900710-100GEA 469 EUR InStock
APOSOR900710-100G APOSOR900710-25G
Acide (2-tolyloxy)acétique 98%
Acide (2-tolyloxy)acétique
Formule: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014354
Numéro CAS: 1878-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité