Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle 98%
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,55 g/mol
Point d'ébullition: 99…102 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 39…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084909
Numéro CAS: 55854-46-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité