2-(Chlorométhyl)benzimidazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 19 EUR InStock
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chlorométhyl)benzimidazole 96%
2-(Chlorométhyl)benzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Point de fusion: 141…148 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005602
Numéro CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité