(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N'-(6-Chloropyridin-2-yl)formohydrazide
OR901597-1G OR901597-25G OR901597-5G
APOSOR901597-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR901597-1G APOSOR901597-25G APOSOR901597-5G
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine)
Formule: C₆H₆ClN₃O
MW: 171,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11706996
Numéro CAS: 66999-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité