2,8-Dichloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901662-25G
APOSOR901662-25GEA 142 EUR InStock
APOSOR901662-25G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832077
Numéro CAS: 4470-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité