6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR901681-25G
APOSOR901681-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR901681-25G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461173
Numéro CAS: 24036-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité