6-Phenyl-2-pyridone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Phenylpyridin-2(1H)-one
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Formule: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059760
Numéro CAS: 19006-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité