2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromopyridin-4-ol
OR901771-10G OR901771-1G OR901771-5G
APOSOR901771-10GEA 255 EUR InStock
APOSOR901771-10G APOSOR901771-1G APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234040
Numéro CAS: 36953-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité