5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901850-1G OR901850-250MG OR901850-5G
APOSOR901850-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR901850-1G APOSOR901850-250MG APOSOR901850-5G
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formule: C₆H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18374102
Numéro CAS: 1261365-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité