2,4-Diméthoxypyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR901864-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR901864-100G APOSOR901864-25G
2,4-Diméthoxypyrimidine 98%
2,4-Diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056028
Numéro CAS: 3551-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité