5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
OR901973-5G
APOSOR901973-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR901973-5G
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972188
Numéro CAS: 81971-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité