2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol 80%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DMP-30®
APOSOR9020-100GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR9020-100G
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol 80%
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol
Formule: C₁₅H₂₇N₃O
MW: 265,4 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C/1mmHg
Densité: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008330
Numéro CAS: 90-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité