2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 647 EUR InStock
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09862688
Numéro CAS: 106690-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité