6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-hydroxyquinoline
OR902094-5G
APOSOR902094-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR902094-5G
6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02930633
Numéro CAS: 1810-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité