2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902100-1G OR902100-250MG
APOSOR902100-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR902100-1G APOSOR902100-250MG
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14582951
Numéro CAS: 91668-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité