2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OR902134-5G
APOSOR902134-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR902134-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00495347
Numéro CAS: 7463-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité