1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902214-1G OR902214-5G
APOSOR902214-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR902214-1G APOSOR902214-5G
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044810
Numéro CAS: 89895-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité