Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902294-10G OR902294-1G OR902294-5G
APOSOR902294-10GEA 492 EUR InStock
APOSOR902294-10G APOSOR902294-1G APOSOR902294-5G
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,1467 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368333
Numéro CAS: 77186-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité