L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902409-10G OR902409-1G OR902409-5G OR902409-250MG
APOSOR902409-10GEA 242 EUR InStock
APOSOR902409-10G APOSOR902409-1G APOSOR902409-5G APOSOR902409-250MG
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
1-(4-Thiazolyl)ethanone
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127.1643 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03550493
Numéro CAS: 38205-66-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité